Få mere at vide
Dysprosium sputtermål, 50,8 mm dia x 3,18 mm tyk, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm diameter x 3,18 mm tykkelse |
| CAS | 7429-91-6 |
| Mængde | 1 hv. |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | Dy |
| MDL nummer | MFCD00010982 |
| Synonym | ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n |
| InChI nøgle | KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Dy] |
| Vis mere |