Få mere at vide
Dysprosium opløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12967263 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Unit Size
12967263 100 mL 100ml
1 options
Product Code. 12967263 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 416 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    501.50 DKK / 100ml
    Spare 48.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dysprosium
Emballage Flaske
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Dy]
IUPAC navn dysprosium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:33377