Få mere at vide
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Dysprosium |
Farve | Grå til sølv |
Fysisk form | Cast Rod |
Mængde | 50 mm |
Analyseprocentområde | 99.7% (Metals basis excluding Ta) |
Lugt | Odorless |
Emballage | Mylar under argon |
Udseende | Gray to silver rod |
Tæthed | 8.55g/cm3 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S25K002 | Analysecertifikat | 23/07/2024 | 040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ |
C13M30 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ |
F24W048 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ |
R06A019 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ |
Z14D032 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ |