Få mere at vide
Dysprosium stang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia., 99,9% (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373808
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11373808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040286.DJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 50 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈1.1g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%