Få mere at vide
Dysprosiumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 15491027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491027 5 g 5g
15401037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012897.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium powder
Farve Sølv
Mængde 5 g
Maskestørrelse −40 Mesh
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Form Pulver
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%