Få mere at vide
Dysprosiumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium powder |
| Farve | Sølv |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | −40 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.9% |