Få mere at vide
Dysprosiumstykker, destilleret dendritisk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11331609
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331609 25 g 25g
11321609 5 g 5g
11311609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012257.14
 Begrænset vare
På lager
Dysprosium-stykker, 99,9%, CAS-nummer-7429-91-6, atom, pulver, stykker, folie, 3n, disprosio, chips, 3n, ion, ingot, ingot, 3n, ingot reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, Sølv, Transport Hazard Class: 4.1; Pakkegruppe: III; Korrekt skibsnavn: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S., 231-073-9, Danger | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium pieces
Farve Sølv
Navn note Destilleret dendritisk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%