Få mere at vide
Dysprosium pieces, distilled dendritic, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11311609
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11311609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012257.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dysprosium pieces, 99.9%, CAS Number-7429-91-6, atom, powder, pieces, foil, 3n, disprosio, chips, 3n, ion, ingot, ingot, 3n, ingot reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, Silver, Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S., 231-073-9, Danger | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium pieces
Farve Sølv
Navn note Distilled dendritic
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%