Få mere at vide
Dysprosium-stykker, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium pieces |
| Farve | Sølv til grå |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Pieces |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Procent renhed | 99.9% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dysprosium pieces
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend CO2,sand,slukningspulver til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.