Få mere at vide
Dysprosium Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15837890
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15837890 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15837890 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1121510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium Oxide
Smeltepunkt 2340°C
CAS 1308-87-8
Mængde 10 g
Tæthed 7.81 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00010986
Synonym Dysprosium oxide, Dysprosium oxide
Molekylvægt (g/mol) 373
Grad Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.