Få mere at vide
Dysprosium-ingot, 99,8% (REO)
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket i luftstabil polyflaske
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium ingot |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Poly flaske |
| Form | Inggot |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.8% |