Få mere at vide
Dysprosium barre, 99,8% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320659
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11320659
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000102.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i luftstabil polyflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium ingot
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Form Ingot
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.8%