Få mere at vide
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11389106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389106 25 g 25g
11379106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20252.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139177-62-1 | C3DyF9O9S3 | 609.69 g/mol
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat er vandtolerant Lewis syre anvendt i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder. Dette er en effektiv katalysator til elektrofile substitutionsreaktioner af indoler med iminer. Bruges også som katalysator til Aza-Piancatelli-omlejring, Friedel-Crafts-alkylering, ringåbnende polymerisationsreaktioner, mikrobølgeassisteret Kabachnik-Fields-kondensering, cycloadditionsreaktioner (Lewis-syrekatalysator), fries-omlejring og enantioselektive glyoxalat-en-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat er vandtolerant Lewis syre anvendt i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder. Dette er en effektiv katalysator til elektrofile substitutionsreaktioner af indoler med iminer. Bruges også som katalysator til Aza-Piancatelli-omlejring, Friedel-Crafts-alkylering, ringåbnende polymerisationsreaktioner, mikrobølgeassisteret Kabachnik-Fields-kondensering, cycloadditionsreaktioner (Lewis-syrekatalysator), fries-omlejring og enantioselektive glyoxalat-en-reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139177-62-1
Molekylær formel C3DyF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 609.69
MDL nummer MFCD00209583
InChI nøgle XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii trifluoromethanesulfonate, tris triflato dysprosium, dy otf 3, dysprosium iii triflate, dysprosium triflate, dysprosium trifluoromethanesulfonate, acmc-20al36, dysprosium 3+ tritriflate, dysprosium tris trifluoromethanesulfonate, dysprosium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9938788
IUPAC navn dysprosium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
Lineær formel Dy(SO3CF3)3
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 609.69
Procent renhed 98%