Få mere at vide
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051155
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11440301
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040574.NA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En opløsning af 2,6-diformyl-4-methylphenol (0,15 mmol) og benzoylhydrazid (0,30 mmol) i MeOH (10 ml) fik lov til at reagere med dysprosium(III)-perchlorathexahydratet (0,3 mmol) i 10 ml MeOH Under observation af langsom magnetisk afslappet he-strengs-relaksation i triphanid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14692-17-2
Molekylær formel Cl3DyO12
Molekylvægt (g/mol) 460.838
MDL nummer MFCD00150227
InChI nøgle QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13767046
IUPAC navn dysprosium(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 568.94 (460.85 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Lugt Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dysprosium perchlorate, 50% in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate