Få mere at vide
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En opløsning af 2,6-diformyl-4-methylphenol (0,15 mmol) og benzoylhydrazid (0,30 mmol) i MeOH (10 ml) fik lov til at reagere med dysprosium(III)-perchlorathexahydratet (0,3 mmol) i 10 ml MeOH Under observation af langsom magnetisk afslappet he-strengs-relaksation i triphanid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3211 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 568.94 (460.85 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Lugt | Odorless |
Sikkerhed og håndtering
- Dysprosium perchlorate, 50% in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate