Få mere at vide
Dysprosium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Dysprosiumtrioxid anvendes sammen med nikkel i cermets, der bruges som atomreaktorkontrolstave. Det bruges også i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosium metalhalogen lamper. Det er et vigtigt råmateriale til fremstilling af dysprosium(III)-salte via reaktion med syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2340°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,3482 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 373 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |