Få mere at vide
Dysprosium(III)-oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11381069
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381069 25 g 25g
11391069 100 g 100g
11371069 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011318.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373,00 g/mol
Dysprosiumtrioxid anvendes sammen med nikkel i cermets, der bruges som atomreaktorkontrolstave. Det bruges også i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosium metalhalogen lamper. Det er et vigtigt råmateriale til fremstilling af dysprosium(III)-salte via reaktion med syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1308-87-8
Molekylær formel Dy2O3
Molekylvægt (g/mol) 373.00
MDL nummer MFCD00010986
InChI nøgle GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn didysprosium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 373
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.81 g/mL at 27°C