Få mere at vide
Dysprosium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4408078
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11321079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011319.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use in Cermets Used As Nuclear Reaction Control Rods | CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
I cermets, der anvendes som atomreaktionskontrolstænger, anvendes dysprosiumtrioxid sammen med nikkel i cermets, der anvendes som atomreaktorkontrolstænger. Det bruges også i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosium metalhalogen lamper. Det er et vigtigt råmateriale at fremstille dysprosium(III)-salte ved at reagere med syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-87-8
Molekylær formel Dy2O3
Molekylvægt (g/mol) 373.00
MDL nummer MFCD00010986
InChI nøgle GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn didysprosium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 373
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder or lump
Tæthed 7.81^2^7