Få mere at vide
Dysprosium(III)-oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11321079
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321079 10 g 10g
11301079 50 g 50g
11311079 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011319.09
 Begrænset vare
På lager
Til brug i cermets brugt som kontrolstænger til kernereaktioner | CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373,00 g/mol
I cermets, der anvendes som atomreaktionskontrolstænger, anvendes dysprosiumtrioxid sammen med nikkel i cermets, der anvendes som atomreaktorkontrolstænger. Det bruges også i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosium metalhalogen lamper. Det er et vigtigt råmateriale at fremstille dysprosium(III)-salte ved at reagere med syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-87-8
Molekylær formel Dy2O3
Molekylvægt (g/mol) 373.00
MDL nummer MFCD00010986
InChI nøgle GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn didysprosium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 373
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder or lump
Tæthed 7.81^2^7