Få mere at vide
Dysprosium(III)-oxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11397808
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397808 25 g 25g
11307818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036370.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373,00 g/mol
Dysprosium(III)oxid anvendes i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosiummetalhalogenlamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-87-8
Molekylær formel Dy2O3
Molekylvægt (g/mol) 373.00
MDL nummer MFCD00010986
InChI nøgle GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn didysprosium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) oxide
Smeltepunkt 2340 °C
Fysisk form Sintret klump
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 7,81 g/ml ved 27 °C
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 373
Procent renhed 99.9%