Få mere at vide
Dysprosium(III)oxid, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Dysprosium(III)oxid anvendes i keramik, glas, fosfor, lasere og dysprosiummetalhalogenlamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2340°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,3482 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 373 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |