Få mere at vide
Dysprosium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049522
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014593.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24670-07-3
Molekylær formel C6H26Dy2O22
Molekylvægt (g/mol) 775.252
MDL nummer MFCD00150482
InChI nøgle WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
IUPAC navn dysprosium;oxalic acid;decahydrate
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Smeltepunkt 40°C (in -H2O)
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Dy2(C2O4)3·10H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 769.21 (589.06 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic