Få mere at vide
Dysprosium(III) nitratpentahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Produktkod. 11301069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11301069 25 g 25g
11311069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11301069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011315.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438,59 g/mol
Dysprosium(III)nitrat anvendes til katalysatorer. Det bruges til fremstilling af dysprosiumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-49-9
Molekylær formel DyH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 438.59
MDL nummer MFCD00149683
InChI nøgle NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dysprosium(3+) pentahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 88,6 °C
Farve Creme til gul
pH 3
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 438,59 (348,51 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.