Få mere at vide
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4781894
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11327657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012922.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III)nitratpentahydrat bruges til at fremstille carboxylatbaseret dinukleær dysprosiumforbindelse ved at reagere med n-smørsyre og triethylamin under anvendelse af methanol som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-49-9
Molekylær formel DyH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 438.59
MDL nummer MFCD00149683
InChI nøgle NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dysprosium(3+) pentahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 88.6°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 438.59 (348.51 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate