Få mere at vide
Dysprosium(III) nitratpentahydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11337657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337657 100 g 100g
11327657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012922.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438,59 g/mol
Dysprosium(III)nitratpentahydrat bruges til at fremstille carboxylatbaseret dinukleær dysprosiumforbindelse ved at reagere med n-smørsyre og triethylamin under anvendelse af methanol som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-49-9
Molekylær formel DyH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 438.59
MDL nummer MFCD00149683
InChI nøgle NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dysprosium(3+) pentahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 88.6°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 438.59 (348.51 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic