Få mere at vide
Dysprosium(III) nitratpentahydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Dysprosium(III)nitratpentahydrat bruges til at fremstille carboxylatbaseret dinukleær dysprosiumforbindelse ved at reagere med n-smørsyre og triethylamin under anvendelse af methanol som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 88,6 °C |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 438,59 (348,51 Vandfri) |
Sikkerhed og håndtering
- Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate