Få mere at vide
Dysprosium(III) isopropoxide, 99.9% (REO), 5% w/v in toluene/isopropanol
Artikelnummer. 11318028
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318028 25 mL 25ml
11398018 5 mL 5ml
11308028 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036585.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6742-68-3 | C9H24DyO3 | 342.788 g/mol
Dysprosium(III)isopropoxid anvendes som primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6742-68-3
Molekylær formel C9H24DyO3
Molekylvægt (g/mol) 342.788
MDL nummer MFCD00049784
InChI nøgle IWDABVYEISORRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium iii i-propoxide-dy reo
PubChem CID 131675877
IUPAC navn dysprosium;propan-2-ol
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) isopropoxide
Farve Brun
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Dy[OCH(CH3)2]3
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 339.76
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in toluene/isopropanol
Fysisk form Væske