Få mere at vide
Dysprosium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11363877
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11363877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035693.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
Det bruges i højintensive metalhalogenlamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15474-63-2
Molekylær formel DyI3
Molekylvægt (g/mol) 543.213
MDL nummer MFCD00016072
InChI nøgle RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC navn dysprosium(3+);triiodide
SMIL [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) iodide
Smeltepunkt 955°C
Navn note Ultra dry
Farve Green to Yellow
Fysisk form Flakes
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 543.21
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampule
Følsomhed Hygroscopic