Få mere at vide
Dysprosium(III) iodid, ultratør, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11353877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353877 1 g 1g
11343877 5 g 5g
11363877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035693.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543,213 g/mol
Det bruges i højintensive metalhalogenlamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15474-63-2
Molekylær formel DyI3
Molekylvægt (g/mol) 543.213
MDL nummer MFCD00016072
InChI nøgle RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC navn dysprosium(3+);triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) iodide
Smeltepunkt 955 °C
Navn note Ultratør
Farve Grøn til gul
Fysisk form Flager
Mængde 1 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 543.21
Procent renhed 99.99%