Få mere at vide
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Dysprosium(III)fluorid, vandfrit anvendes til vakuumaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1360°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Lump |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 219.5 |
| Vis mere |