Få mere at vide
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11376908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376908 25 g 25g
11366908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013656.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III)fluorid, vandfrit anvendes til vakuumaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-80-7
MDL nummer MFCD00016071
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) fluoride
Smeltepunkt 1360°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.5
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL