Få mere at vide
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11366908
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11366908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013656.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III)fluorid, vandfrit anvendes til vakuumaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-80-7
MDL nummer MFCD00016071
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) fluoride
Smeltepunkt 1360°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.5
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL