Få mere at vide
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1360°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 219.5 |
| Vis mere |