Få mere at vide
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394108 10 g 10g
11384108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041409.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13569-80-7
MDL nummer MFCD00016071
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) fluoride
Smeltepunkt 1360°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 219.5
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL