Få mere at vide
Dysprosium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Artikelnummer. p-7050134
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11333877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035692.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
Det bruges som en forløber til fremstilling af andre dysprosiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-74-8
Molekylær formel Cl3Dy
Molekylvægt (g/mol) 268.85
MDL nummer MFCD00010984
InChI nøgle BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn dysprosium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) chloride
Smeltepunkt 718°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.86
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.67 g/mL