Få mere at vide
Dysprosium(III) chlorid, ultratør, 99,98% (REO)
Beskrivelse
Det bruges som en forløber til fremstilling af andre dysprosiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 718 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 3.67 g/mL |
| Vis mere |