Få mere at vide
Dysprosium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Artikelnummer. 11323877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323877 25 g 25g
11333877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035692.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
Det bruges som en forløber til fremstilling af andre dysprosiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-74-8
Molekylær formel Cl3Dy
Molekylvægt (g/mol) 268.85
MDL nummer MFCD00010984
InChI nøgle BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn dysprosium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) chloride
Smeltepunkt 718°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.86
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.67 g/mL