Få mere at vide
Dysprosium(III) chloride hydrate, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11361069
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11361069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011317.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00010984
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) chloride hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 268.86 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic