Få mere at vide
Dysprosium(III) chloride hydrate, 99.99% (REO)
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) chloride hydrate |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 268.86 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto