Få mere at vide
Dysprosium(III)chloridhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048715
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11321069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011316.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dysprosium(III)chlorid kan bruges som udgangspunkt til fremstilling af andet dysprosiumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00010984
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.86 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic