Få mere at vide
Dysprosium(III)chloridhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dysprosium(III)chlorid kan bruges som udgangspunkt til fremstilling af andet dysprosiumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) chloride hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 268.86 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Følsomhed | Hygroscopic |