Få mere at vide
Dysprosium(III) chloridhydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11321069
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321069 25 g 25g
11331069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011316.14
 Begrænset vare
På lager
Dysprosium(III)chlorid kan bruges som udgangspunkt til fremstilling af andet dysprosiumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00010984
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.86 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic