Få mere at vide
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049585
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11347108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015286.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38245-35-1 | C3H8Dy2O13 | 577.084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-35-1
Molekylær formel C3H8Dy2O13
Molekylvægt (g/mol) 577.084
MDL nummer MFCD00150229
InChI nøgle BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Synonym dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC navn dysprosium(3+);tricarbonat;tetrahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 577.06 (505.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic