Få mere at vide
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11347108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347108 10 g 10g
11337108 50 g 50g
11357108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015286.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-35-1 | C3H8Dy2O13 | 577.084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-35-1
Molekylær formel C3H8Dy2O13
Molekylvægt (g/mol) 577.084
MDL nummer MFCD00150229
InChI nøgle BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Synonym dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC navn dysprosium(3+);tricarbonat;tetrahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 577.06 (505.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic