Få mere at vide
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11381059
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381059 10 g 10g
11391059 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011314.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-55-4
Molekylær formel C6H17DyO10
Molekylvægt (g/mol) 411.69
MDL nummer MFCD00013033
InChI nøgle SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn dysprosium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 411.68 (339.62 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic