Få mere at vide
Dysprosium(III)acetattetrahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312548
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312548 25 g 25g
11302548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014595.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
Dysprosium Aceate har specialiserede anvendelser i keramik, glas, fosfor, lasere og Dysprosium Metalhalogen lampe. Høj renhed af Dysprosium Aceat bruges i elektronikindustrien som en antirefleksbelægning i fotoelektriske enheder. Dysprosium bruges sammen med vanadium og andre elementer til fremstilling af lasermaterialer og kommerciel belysning. Dysprosium og dets forbindelser er meget modtagelige for magnetisering, de anvendes i forskellige datalagringsapplikationer, såsom i harddiske. Det bruges også i dosimetre til måling af ioniserende stråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-55-4
Molekylær formel C6H17DyO10
Molekylvægt (g/mol) 411.69
MDL nummer MFCD00013033
InChI nøgle SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn dysprosium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 411.68 (339.62 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton