Få mere at vide
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 459.83 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |