Få mere at vide
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11306678
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306678 5 g 5g
11396668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013219.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14637-88-8
Molekylær formel C15H21DyO6
Molekylvægt (g/mol) 459.83
MDL nummer MFCD00013489
InChI nøgle VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 121233142
IUPAC navn dysprosium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
SMIL [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 459.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic