Få mere at vide
Dysprosiumfolie, 0,62 mm (0,024 tommer) tyk, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315709
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11315709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000592.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-91-6
Molekylær formel Dy
Molekylvægt (g/mol) 162.50
MDL nummer MFCD00010982
InChI nøgle KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC navn dysprosium
SMIL [Dy]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium foil
Farve Grå
Navn note 0.62mm (0.024 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.3g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.8%