Få mere at vide
Dysprosium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dysprosium |
| Farve | Grå til sølv |
| Fysisk form | Foil |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Analyseprocentområde | 99.90% |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Gray to silver foil |